Merck
806463
Sigma-Aldrich
Ac-Val-OH
Synonim(y):
N-Acylo-Walina, N-α-acetylo-L-walina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
powder
mp
170.5 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
O=C(O)[C@H](C(C)C)NC(C)=O
InChI
1S/C7H13NO3/c1-4(2)6(7(10)11)8-5(3)9/h4,6H,1-3H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m0/s1
Klucz InChI
IHYJTAOFMMMOPX-LURJTMIESA-N
Opis ogólny
Ac-Val-OH jest ligandem aminokwasowym waliny zabezpieczonym N. Bierze udział w reakcji 2,6-diolefinacji kwasów fenylooctowych.
Zastosowanie
Ac-Val-OH może być stosowany jako ligand w meta-selektywnej reakcji tert-alkilowania.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jie Li et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(43), 13894-13901 (2015-09-30)
Acylated amino acid ligands enabled ruthenium(II)-catalyzed C-H functionalizations with excellent levels of meta-selectivity. The outstanding catalytic activity of the ruthenium(II) complexes derived from monoprotected amino acids (MPAA) set the stage for the first ruthenium-catalyzed meta-functionalizations with removable directing groups. Thereby
Keary M Engle et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(40), 14137-14151 (2010-09-22)
Initial rate studies have revealed dramatic acceleration in aerobic Pd(II)-catalyzed C-H olefination reactions of phenylacetic acids when mono-N-protected amino acids are used as ligands. In light of these findings, systematic ligand tuning was undertaken, which has resulted in drastic improvements