Merck
80050
Sigma-Aldrich
Bis(methylglycol) phthalate
technical, ≥90% (GC)
Synonim(y):
Bis(2-methoxyethyl) phthalate, Dimethylglycol phthalate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.29
Beilstein:
2056929
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical
Próba
≥90% (GC)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.503
bp
230 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.173 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
COCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCOC
InChI
1S/C14H18O6/c1-17-7-9-19-13(15)11-5-3-4-6-12(11)14(16)20-10-8-18-2/h3-6H,7-10H2,1-2H3
Klucz InChI
HSUIVCLOAAJSRE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
249.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
121 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuki Ito et al.
Journal of occupational health, 49(3), 172-182 (2007-06-19)
Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), a commonly used industrial plasticizer, causes liver tumorigenesis presumably via activation of peroxisome proliferator-activated receptor alpha (PPARalpha). The mechanism of DEHP tumorigenesis has not been fully elucidated, and to clarify whether DEHP tumorigenesis is induced via PPARalpha, we
J Yonemoto et al.
Toxicology letters, 21(1), 97-102 (1984-04-01)
The secondary metabolite of dimethoxyethyl phthalate (DMEP), methoxyacetic acid (MAA), but neither the diester nor either of its primary metabolites, monomethoxyethyl phthalate (MMEP) and 2-methoxyethanol (ME), interferes with normal growth and development of organogenesis phase rat embryos in culture. These
E J Ritter et al.
Teratology, 32(1), 25-31 (1985-08-01)
It is hypothesized that the known teratogen di(2-methoxyethyl) phthalate (DMEP) acts by in vivo hydrolysis to 2-methoxyethanol (2-ME), also a known teratogen, which in turn is metabolized to methoxyacetic acid (MAA), the proximate teratogen. Teratological studies were conducted with Wistar
M R Parkhie et al.
Environmental health perspectives, 45, 89-97 (1982-11-01)
A single intraperitoneal injection (0.6 ml/kg) of dimethoxyethyl phthalate (DMEP) was given to groups of Wistar strain rats on day 10, 11, 12, 13 or 14 of gestation. Control rats received 0.6 ml/kg of physiological saline intraperitoneally. In phthalate-treated rats
S L Cassidy et al.
Archives of toxicology, 53(1), 71-78 (1983-05-01)
Single dosages of DMEP (1,000-2,000 mg/kg), GMCH (50 mg/kg), ECH (25 and 50 mg/kg), FA (100 and 200 mg/kg), and MMS (100-400 mg/kg) were administered orally to 10 week old male Wistar rats. The rats were necropsied on the 11th