Kluczowe dokumenty
798495
Sigma-Aldrich
Titanium dioxide
22 nm, nanocrystalline colloidal paste for transparent film, >95% (anatase (XRD))
Synonim(y):
Nanocrystalline TiO2, TiO2 paste, Titania paste
About This Item
Wzór liniowy:
TiO2
Kod UNSPSC:
12352302
opis
Metals purity: ≤ 11 ppm Fe, Na and K (ICP)
Rheology at shear rate: 0.428 at 1000cm-1 (Pa.s)
Rheology at shear rate: 1850 at 0.01 cm-1 (Pa.s)
Próba
>95% (anatase (XRD))
Postać
paste (nanocrystalline colloid)
stężenie
16 wt. %
wielkość cząstki
22 nm
22-25 nm (BET)
wielkość porów
21-22 nm average pore size (BET)
60-65 % porosity (BET)
pH
<1
przewodność
96.4 mS/cm
Zastosowanie
Titanium dioxide (TiO2) is used in the creation of photoelectrodes for the production of dye sensitized perovskite and other solid state solar cells. Our TiO2 pastes allow deposition of titania films with large surface to volume ratio. Select transparent TiO2 paste for applications that require a transparent sintered titania film and use opaque TiO2 paste for applications that do not require transparency. The opaque TiO2 paste contains larger scattering TiO2 particles.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)