Merck
797596
Sigma-Aldrich
2-Boc-7-oxo-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
crystals
grupa funkcyjna
ether
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(CO1)CC21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H17NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-6-11(7-12)4-8(13)5-15-11/h4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
KMHUVVBPRISZRL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers, which provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.