Merck
445347
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Aminoindane
97%
Synonim(y):
(R)-(−)-1-Indanamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.19
Beilstein:
3196204
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D −16.5°, c = 1.5 in methanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.562 (lit.)
bp
96-97 °C/8 mmHg (lit.)
mp
15 °C (lit.)
gęstość
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N[C@@H]1CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H11N/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9H,5-6,10H2/t9-/m1/s1
Klucz InChI
XJEVHMGJSYVQBQ-SECBINFHSA-N
informacje o genach
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)