Merck
796069
Sigma-Aldrich
13CO/H2/13CO2/N2 Gas Mixture
ratio (55:20:10:15), 99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Kod UNSPSC:
41105500
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
Formularz
gas
skład
ratio (55:20:10:15)
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Wszystkie objętości gazu są podawane w standardowej temperaturze i ciśnieniu (STP), a nie w normalnej temperaturze i ciśnieniu (NTP). Jeden litr STP to o 7,7% więcej gazu niż jeden litr NTP.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Gas 1B - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Heart
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)