Merck
794279
Sigma-Aldrich
Chloro(2-methylphenyl)bis(triphenylphosphine)nickel(II)
Synonim(y):
Prekursor katalizatora krzyżowego sprzęgania niklu Buchwalda, [Bis(trifenylofosfina)](o-tolilo)chloronikel
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H37ClNiP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
709.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
195-200 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[Ni]C1=CC=CC=C1C.P(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.P(C5=CC=CC=C5)(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7
InChI
1S/2C18H15P.C7H7.ClH.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2*1-15H;2-5H,1H3;1H;/q;;;;+1/p-1
Klucz InChI
QVGJKVLYWZGANE-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Produkt jest prekursorem syntezy stabilnego w powietrzu prekatalizatora niklowego opracowanego przez Buchwalda i współpracowników.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Kompleksy niklu katalizują różne reakcje syntetyczne, takie jak addycja oksydacyjna, aktywacja C-H i sprzęganie krzyżowe.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
794279-250MG4061833242995
794279-1G4061826655245