793388
Aluminum-doped zinc oxide nanoparticle ink
Synonim(y):
AZO dispersion, AZO ink, Al-doped ZnO ink, Al:ZnO ink, Aluminum doped zinc oxide nanoparticle dispersion, Aluminum-doped zinc oxide suspension, Avantama N-10X, Nanograde N-10X
About This Item
Polecane produkty
Postać
dispersion (nanoparticle)
stężenie
2.5 wt. % (crystalline Al-doped ZnO (98 wt% ZnO; 2 wt% Al2O3) in 2-propanol)
kolor
translucent yellowish
wielkość cząstki
<50 nm (BET)
gęstość
0.8016 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
This Al-doped ZnO nanoparticle ink is universally applicable in normal and inverted architecture with performance comparable to evaporated calcium.
Annealing temperature <100°C
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)