Merck
778176
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-Asp-Glu-OH-15N2
98 atom % 15N, 95% (CP)
Synonim(y):
Spaglumic acid-15N2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H1615N2O8
Masa cząsteczkowa:
306.24
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Próba
95% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
protein expression: suitable
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC([15NH][C@@H](CC(O)=O)C([15NH][C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)=O
InChI
1S/C11H16N2O8/c1-5(14)12-7(4-9(17)18)10(19)13-6(11(20)21)2-3-8(15)16/h6-7H,2-4H2,1H3,(H,12,14)(H,13,19)(H,15,16)(H,17,18)(H,20,21)/t6-,7-/m0/s1/i12+1,13+1
Klucz InChI
OPVPGKGADVGKTG-VRXKZSBSSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)