Merck
704180
Sigma-Aldrich
DL-2,4-Diaminobutyric-3,3,4,4-d4 acid dihydrochloride
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
DL-2,4-Diaminobutanoic-3,3,4,4-d4 acid dihydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
NH2CD2CD2CH(NH2)COOH .2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Postać
powder
masa cząsteczkowa
195.01 by atom % calculation
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
197 °C (dec.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
Cl.Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H10N2O2.2ClH/c5-2-1-3(6)4(7)8;;/h3H,1-2,5-6H2,(H,7,8);2*1H/i1D2,2D2;;
Klucz InChI
CKAAWCHIBBNLOJ-RIZDZYNXSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)