Merck
777498
Sigma-Aldrich
Malathion-(diethyl-d10)
99 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10D10H9O6PS2
Masa cząsteczkowa:
340.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
≥95% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+10
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C(SP(OC)(OC)=S)CC(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C10H19O6PS2/c1-5-15-9(11)7-8(10(12)16-6-2)19-17(18,13-3)14-4/h8H,5-7H2,1-4H3/i1D3,2D3,5D2,6D2
Klucz InChI
JXSJBGJIGXNWCI-JKSUIMTKSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)