Merck
776599
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-Tyr(tBu)-OH
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H32N2O6
Masa cząsteczkowa:
516.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
Próba
97%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
168-171 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC([C@@H](NC(CNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O)=O)CC4=CC=C(OC(C)(C)C)C=C4)=O
InChI
1S/C30H32N2O6/c1-30(2,3)38-20-14-12-19(13-15-20)16-26(28(34)35)32-27(33)17-31-29(36)37-18-25-23-10-6-4-8-21(23)22-9-5-7-11-24(22)25/h4-15,25-26H,16-18H2,1-3H3,(H,31,36)(H,32,33)(H,34,35)/t26-/m0/s1
Klucz InChI
SLKZAIKXJIWNHP-SANMLTNESA-N
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)