Merck
776076
Sigma-Aldrich
Glyceryl-2-13C trioleate
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC56H104O6
Masa cząsteczkowa:
886.42
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Formularz
liquid
metody
bio NMR: suitable
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)O[13CH](COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C57H108O4/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-59-54-56(55-60-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)61-57(58)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h25-30,56H,4-24,31-55H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i56+1
Klucz InChI
BQHQAPRKFCLFHD-QADNKTHISA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)