Merck
772631
Sigma-Aldrich
Gallium
pieces, 99.99999% trace metals basis
Synonim(y):
Pierwiastek gal
About This Item
Wzór liniowy:
Ga
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
69.72
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.99999% trace metals basis
Formularz
pieces
(metallic liquid or solid (ambient temp dependent))
rezystywność
25.795 μΩ-cm, 30°C
bp
2403 °C (lit.)
mp
29.8 °C (lit.)
gęstość
5.904 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Ga]
InChI
1S/Ga
Klucz InChI
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Gal metaliczny jest wykorzystywany w wielu zaawansowanych technologicznie zastosowaniach, w tym do wytwarzania nanocząstek półprzewodników galowych metodą MBE oraz jako katalizator do tworzenia półprzewodników w nanoskali, takich jak PbSe.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Josef A Czaban et al.
Nano letters, 9(1), 148-154 (2009-01-16)
We report the use of Te as an n-type dopant in GaAs core-shell p-n junction nanowires for use in photovoltaic devices. Te produced significant change in the morphology of GaAs nanowires grown by the vapor-liquid-solid process in a molecular beam
Jia Zhu et al.
Nano letters, 7(4), 1095-1099 (2007-03-14)
Lead chalcogenide nanostructures are good potential candidates for applications in multiexciton solar cells, infrared photodetectors, and electroluminescence devices. Here we report the synthesis and electrical measurements of hyperbranched PbSe nanowire networks. Hyperbranched PbSe nanowire networks are synthesized via a vapor-liquid-solid
Andrew B Kelson et al.
Current opinion in pharmacology, 13(5), 707-716 (2013-07-24)
Microbes have evolved elaborate iron-acquisition systems to sequester iron from the host environment using siderophores and heme uptake systems. Gallium(III) is structurally similar to iron(III), except that it cannot be reduced under physiological conditions, therefore gallium has the potential to
Michael A Jakupec et al.
Current topics in medicinal chemistry, 4(15), 1575-1583 (2004-12-08)
The trivalent gallium cation is capable of inhibiting tumor growth, mainly because of its resemblance to ferric iron. It affects cellular acquisition of iron by binding to transferrin, and it interacts with the iron-dependent enzyme ribonucleotide reductase, resulting in reduced
Technetium and gallium derived radiopharmaceuticals: comparing and contrasting the chemistry of two important radiometals for the molecular imaging era.
Mark D Bartholomä et al.
Chemical reviews, 110(5), 2903-2920 (2010-04-27)
Produkty
The unique properties of the rare-earth elements and their alloys have brought them from relative obscurity to high profile use in common hightech applications.