Merck
772372
Sigma-Aldrich
DTS(PTTh2)2
Synonim(y):
4,4′-[4,4-Bis(2-ethylhexyl)-4H-silolo[3,2-b:4,5-b′]dithiophene-2,6-diyl]bis[7-(5′-hexyl-[2,2′-bithiophen]-5-yl)-[1,2,5]thiadiazolo[3,4-c]pyridine], 5,5′-Bis{[4-(7-hexylthiophen-2-yl)thiophen-2-yl]-[1,2,5]thiadiazolo[3,4-c]pyridine}-3,3′-di-2-ethylhexylsilylene-2,2′-bithiophene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C62H72N6S8Si
Masa cząsteczkowa:
1185.88
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
mp
208-213 °C
rozpuszczalność
chloroform: soluble(lit.)
dichlorobenzene: soluble(lit.)
λmaks.
655 nm in chloroform
ciąg SMILES
CCC(CCCC)C[Si]1(CC(CCCC)CC)C2=C(SC(C3=NC=C(C4=CC=C(C5=CC=C(CCCCCC)S5)S4)C6=NSN=C63)=C2)C7=C1C=C(C8=NC=C(C9=CC=C(C%10=CC=C(CCCCCC)S%10)S9)C%11=NSN=C%118)S7
InChI
1S/C62H72N6S8Si/c1-7-13-17-19-23-41-25-27-47(69-41)49-31-29-45(71-49)43-35-63-57(59-55(43)65-75-67-59)51-33-53-61(73-51)62-54(77(53,37-39(11-5)21-15-9-3)38-40(12-6)22-16-10-4)34-52(74-62)58-60-56(66-76-68-60)44(36-64-58)46-30-32-50(72-46)48-28-26-42(70-48)24-20-18-14-8-2/h25-36,39-40H,7-24,37-38H2,1-6H3
Klucz InChI
NOJURONZIGXBEP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
DTS(PTTh2)2 jest polimerem sprzęgającym o początku absorpcji 815 nm i ruchliwości dziur w polu ~ 0,1 cm2V-1s-1. Działa jako mała cząsteczka donorowa, która może być używana jako warstwa aktywna w zastosowaniach optoelektronicznych.
Zastosowanie
Materiał o wąskim paśmie przenoszenia do zastosowań w wysokowydajnych organicznych ogniwach słonecznych (OPV)
Struktura urządzenia OPV: ITO/MoOx/DTS(PTTh2)2: PC70BM/Al
  • JSC = 14,4 mA/cm2
  • VOC = 0,78 V
  • FF = 0,59
  • PCE = 6,7%
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Balancing the H-and J-aggregation in DTS (PTTh 2) 2/PC 70 BM to yield a high photovoltaic efficiency
Zhao Q, et al.
Journal of Material Chemistry C, 3(31), 8183-8192 (2015)
Plastic solar cells: Self-assembly of bulk heterojunction nano-materials by spontaneous phase separation
AIP Conference Proceedings, 1519(1), 47-50 (2013)
Optical performance and color investigations of hybrid solar cells based on P3HT: ZnO, PCPDTBT: ZnO, PTB7: ZnO and DTS (PTTh2) 2: ZnO
Duche D, et al.
Solar Energy Materials and Solar Cells, 126, 197-204 (2014)
Exciton delocalization incorporated drift-diffusion model for bulk-heterojunction organic solar cells
Wang ZS, et al.
Journal of Applied Physics, 120(21), 213101-213101 (2016)
Zachary B Henson et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(8), 3766-3779 (2012-01-31)
π-Conjugated materials containing pyridal[2,1,3]thiadiazole (PT) units have recently achieved record power conversion efficiencies of 6.7% in solution-processed, molecular bulk-heterojunction (BHJ) organic photovoltaics. Recognizing the importance of this new class of molecular systems and with the aim of establishing a more
Produkty
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.
Organiczne urządzenia fotowoltaiczne (OPV) przetwarzane w roztworach pojawiły się jako obiecująca technologia generowania czystej energii ze względu na ich łatwość wytwarzania, potencjał do umożliwienia taniej produkcji za pomocą technik drukowania lub powlekania oraz możliwość włączenia do lekkich, elastycznych podłoży.