Merck
772208
Sigma-Aldrich
Allyl α-D-mannopyranoside
95%
Synonim(y):
2-Propenyl α-D-mannopyranoside
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H16O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
95%
Formularz
solid
mp
94-100 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@H](OCC=C)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C9H16O6/c1-2-3-14-9-8(13)7(12)6(11)5(4-10)15-9/h2,5-13H,1,3-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+/m1/s1
Klucz InChI
XJNKZTHFPGIJNS-DFTQBPQZSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)