Merck
772194
Sigma-Aldrich
Phenyl α-D-thiomannopyranoside
97%
Synonim(y):
Phenyl 1-thio-α-D-mannopyranoside
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]22/D +254°, c = 0.5% in methanol
mp
126-131 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](SC2=CC=CC=C2)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C12H16O5S/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(17-8)18-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9-,10+,11+,12-/m1/s1
Klucz InChI
OVLYAISOYPJBLU-LDMBFOFVSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)