Merck
769746
Sigma-Aldrich
Methyl 3-hydroxybutyrate
≥95.0% (GC)
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH2COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Próba
≥95.0% (GC)
Formularz
liquid
ciąg SMILES
O=C(OC)CC(O)C
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
LDLDJEAVRNAEBW-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
uwagi dotyczące GC: brak pojedynczego zanieczyszczenia > 1,0%
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
321.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
161 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)