Merck
768723
Sigma-Aldrich
3-Butenyl 2-(dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionate
97%
Synonim(y):
-ene functional CTA, alkene RAFT agent, butene RAFT agent
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H38O2S3
Masa cząsteczkowa:
418.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.526
gęstość
1.011 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=CCCOC(C(C)(C)SC(SCCCCCCCCCCCC)=S)=O
InChI
1S/C21H38O2S3/c1-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-25-20(24)26-21(3,4)19(22)23-17-8-6-2/h6H,2,5,7-18H2,1,3-4H3
Klucz InChI
PJYDHYBGYFGBRC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Funkcjonalizowany środek RAFT do kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej; szczególnie nadaje się do polimeryzacji styrenu, monomerów akrylanowych i akryloamidowych. Buten może być stosowany do reakcji z tiolami w celu ligacji tiol-en lub cyklopentadien/furan w celu utworzenia struktur norbornenowych do ewentualnych reakcji ROMP. Może być również stosowany jako czynnik przenoszący łańcuch (CTA)
Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego środka RAFT? Zapoznaj się z tabelą zgodności środka RAFT z monomerem .
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.