Merck
765074
Sigma-Aldrich
4-Iodobenzamide
97%
Synonim(y):
p-Iodobenzamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6INO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
215-217 °C
grupa funkcyjna
amide
iodo
ciąg SMILES
NC(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H6INO/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
Klucz InChI
XRNBLQCAFWFFPM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)