Merck
761915
Sigma-Aldrich
Methyl 4-bromoquinoline-6-carboxylate
95%
Synonim(y):
4-Bromo-6-quinolinecarboxylic acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
solid
mp
145-150 °C
grupa funkcyjna
bromo
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc2nccc(Br)c2c1
InChI
1S/C11H8BrNO2/c1-15-11(14)7-2-3-10-8(6-7)9(12)4-5-13-10/h2-6H,1H3
Klucz InChI
ROTWWLOBDCESBP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)