Merck
761281
Sigma-Aldrich
Chloro[(1,3,5,7-tetramethyl-5-phenyl-2,4,8-trioxa-6-phosphaadamantane)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H31ClNO3PPd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
602.40
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
solid
Formularz
solid
Poziom jakości
mp
202-208 °C (decomposition)
ciąg SMILES
Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.CC34CC5(C)OC(C)(CC(C)(O3)P5c6ccccc6)O4
InChI
1S/C16H21O3P.C12H10N.ClH.Pd/c1-13-10-15(3)19-14(2,17-13)11-16(4,18-13)20(15)12-8-6-5-7-9-12;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h5-9H,10-11H2,1-4H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
Klucz InChI
RMRMUXKLTCTPCF-UHFFFAOYSA-M
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)