Merck
760390
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
96%
Synonim(y):
1-Methyl-3-bromopyrazole, 3-Bromo-1-methylpyrazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.528
tw
204-210 °C/760 mmHg
gęstość
1.585 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
CN1C=CC(Br)=N1
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-3-2-4(5)6-7/h2-3H,1H3
Klucz InChI
ZGEVJEQMVRIEPX-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
224.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
106.66 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)