Merck
760013
Sigma-Aldrich
3-Hydroxybenzisoxazole
97%
Synonim(y):
1,2-Benzisoxazol-3-ol, 1,2-Benzisoxazolin-3-one, 3-Hydroxy-1,2-benzisoxazole, Benzo[d]isoxazol-3-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
140-145 °C
ciąg SMILES
Oc1noc2ccccc12
InChI
1S/C7H5NO2/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)10-8-7/h1-4H,(H,8,9)
Klucz InChI
QLDQYRDCPNBPII-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Henry Sershen et al.
Neurochemical research, 41(1-2), 398-408 (2016-02-10)
Deficits in N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) function are increasingly linked to persistent negative symptoms and cognitive deficits in schizophrenia. Accordingly, clinical studies have been targeting the modulatory site of the NMDA receptor, based on the decreased function of NMDA receptor, to