Kluczowe dokumenty
757748
Poly(ethylene glycol) [N-(2-maleimidoethyl)carbamoyl]methyl ether 2-(biotinylamino)ethane
average Mn 5,400
Synonim(y):
Biotin polyoxyethylene maleimide, Biotin-PEG, Biotin-PEG-maleimide, Biotinylated PEG
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
PEG average Mn 5,000 (n~110)
average Mn 5,400
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
mp
47-52 °C
Ω-koniec
maleimide
α-koniec
biotin
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
temp. przechowywania
−20°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.