Merck
757101
Sigma-Aldrich
7-Bromoisoquinoline
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
67-72 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1ccc2ccncc2c1
InChI
1S/C9H6BrN/c10-9-2-1-7-3-4-11-6-8(7)5-9/h1-6H
Klucz InChI
KABRXLINDSPGDF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)