Merck
730521
Sigma-Aldrich
6-Bromoisoquinoline monohydrate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6BrN · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
52-57 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
BrC1=CC2=C(C=NC=C2)C=C1.O
InChI
1S/C9H6BrN.H2O/c10-9-2-1-8-6-11-4-3-7(8)5-9;/h1-6H;1H2
Klucz InChI
CCJJCUAAVVDVNF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)