Merck
756970
3,5,6-Trichloro-2-pyridinol-4,5,6-13C3, 15N
≥98 atom % 15N, ≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Synonim(y):
2,3,5-Trichloro-6-hydroxypyridine-2,3,4-13C3, 15N, 3,5,6-Trichloro-2-pyridone-4,5,6-13C3,15N
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C2H2Cl315NO
Masa cząsteczkowa:
202.41
Kod UNSPSC:
12352101
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Próba
≥97% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
Cl[13C]1=[13C](Cl)[13CH]=C(Cl)C(O)=[15N]1
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)