Kluczowe dokumenty
640611
3-Chloro-7-hydroxy-4-methylcoumarin
97%
Synonim(y):
3-Chloro-4-methylumbelliferone
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
240-244 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ester
ciąg SMILES
CC1=C(Cl)C(=O)Oc2cc(O)ccc12
InChI
1S/C10H7ClO3/c1-5-7-3-2-6(12)4-8(7)14-10(13)9(5)11/h2-4,12H,1H3
Klucz InChI
ODZHLDRQCZXQFQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)