Kluczowe dokumenty
75934
3β-Taraxerol
analytical standard
Synonim(y):
(3β)-D-Friedoolean-14-en-3-ol, (3β13α)-13-Methyl-27-norolean-14-en-3-ol, Alnulin, Skimmiol, Taraxerol, Tiliadin
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
CC1(C)CC[C@]2(C)CC=C3[C@]4(C)CC[C@@]5([H])C(C)(C)[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@@]3(C)[C@]2([H])C1
InChI
1S/C30H50O/c1-25(2)17-18-27(5)13-9-21-29(7)14-10-20-26(3,4)24(31)12-16-28(20,6)22(29)11-15-30(21,8)23(27)19-25/h9,20,22-24,31H,10-19H2,1-8H3/t20-,22+,23+,24-,27-,28-,29-,30+/m0/s1
Klucz InChI
GGGUGZHBAOMSFJ-GADYQYKKSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)