Merck
755850
Sigma-Aldrich
11-Maleimidoundecanoic acid
95% (GC)
Synonim(y):
11-Maleimide undecanoic acid, 2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrole-1-undecanoic acid, MM-281, MUDA, Maleimidoundecanoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H23NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
95% (GC)
Formularz
powder
mp
94-98 °C
ciąg SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C15H23NO4/c17-13-10-11-14(18)16(13)12-8-6-4-2-1-3-5-7-9-15(19)20/h10-11H,1-9,12H2,(H,19,20)
Klucz InChI
UVZTZBRGZXIBLZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Półprodukt dla monomerów maleimidowych połączonych estrami i amidami, może być stosowany do wytwarzania kopolimerów ciekłokrystalicznych
Zastosowanie
Maleimidowa grupa funkcyjna może być stosowana do sprzęgania różnych biomolekuł, takich jak enzymy i DNA z łańcuchem polimerowym.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Safak, M.; Alemdaroglu, F. E.; Li, Y.; Ergen, E.; Hernnann, A.
Advanced Materials, 19, 1499-1499 (2007)
Pietro Buono et al.
ChemSusChem, 10(5), 984-992 (2017-01-04)
In the present report an environmentally friendly approach to transforming renewable feedstocks into value-added materials is proposed. This transformation pathway was conducted under green conditions, without the use of solvents or catalyst. First, controlled modification of lignin, a major biopolymer
Karina L Heredia et al.
Macromolecules, 42(7), 2360-2367 (2009-01-01)
In this report we describe a straightforward approach to synthesize polymers with end-groups that bind site-specifically to two different proteins. Telechelic biotin, maleimide poly(
Produkty
Dr. Tan and researcher introduce recent trends in Self-healing Soft Electronic Materials and Devices. The emergence of smart, functional SHPs will be highly beneficial to the advancement of the next-generation self-healing soft electronic devices. Autonomously self-healing devices could help to minimize the need for repair or replacement of electronics and machines, potentially reducing the cost of materials and reducing electronic waste.