Merck
755222
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-ethyl-1H-pyrazole
Synonim(y):
3-Amino-5-ethyl-2H-pyrazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.542
gęstość
1.126 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCc1cc(N)[nH]n1
InChI
1S/C5H9N3/c1-2-4-3-5(6)8-7-4/h3H,2H2,1H3,(H3,6,7,8)
Klucz InChI
AXDGPQLEVYSXNL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)