Kluczowe dokumenty
754943
Molybdenumhexacarbonyl
packaged for use in deposition systems
Synonim(y):
Hexacarbonylmolybdenum(0)
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
9.1 (vs air)
Poziom jakości
Próba
99.9% (trace metals analysis)
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: molybdenum
bp
156 °C (lit.)
mp
150 °C (dec.) (lit.)
gęstość
1.96 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.Mo/c6*1-2;
Klucz InChI
KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)