Kluczowe dokumenty
750832
2-Keto-4-methylpentanoic acid-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
2-Ketoisocaproic acid-1-13C
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
liquid
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)CC(=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/i6+1
Klucz InChI
BKAJNAXTPSGJCU-PTQBSOBMSA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
We present an article about the hyperpolarization of 13C labeled metabolites, especially pyruvic acid, using dynamic nuclear polarization (DNP) that allows real-time magnetic resonance spectroscopy.
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.