Merck
750476
Sigma-Aldrich
6-Hydroxyhexanoic acid-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d10
95 atom % D, 97% (CP)
Synonim(y):
6-Hydroxycaproic acid-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d10
About This Item
Wzór liniowy:
HO(CD2)5COOH
Masa cząsteczkowa:
142.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
95 atom % D
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+10
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C6H12O3/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h7H,1-5H2,(H,8,9)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
Klucz InChI
IWHLYPDWHHPVAA-YXALHFAPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)