Merck
709425
Sigma-Aldrich
Phenyl isocyanate-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
C6H515NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Próba
98% (CP)
Postać
liquid
tw
162-163 °C (lit.)
mp
-30 °C (lit.)
gęstość
1.105 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
O=C=[15N]c1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H/i8+1
Klucz InChI
DGTNSSLYPYDJGL-VJJZLTLGSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
131.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
55 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)