Merck
749524
Sigma-Aldrich
3,4-Diaminofurazan
97%
Synonim(y):
1,2,5-Oxadiazole-3,4-diamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H4N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
178-183 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1nonc1N
InChI
1S/C2H4N4O/c3-1-2(4)6-7-5-1/h(H2,3,5)(H2,4,6)
Klucz InChI
JHJVSUCUNFXIHN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)