Merck
749516
Sigma-Aldrich
2-(Diphenylphosphino)ethanaminium tetrafluoroborate
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17BF4NP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
116-122 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.[NH3+]CCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16NP.BF4/c15-11-12-16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14;2-1(3,4)5/h1-10H,11-12,15H2;/q;-1/p+1
Klucz InChI
ACXZLRCRPLYXBQ-UHFFFAOYSA-O
Powiązane kategorie
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)