Kluczowe dokumenty
74893
Octatriacontane
≥95.0% (GC)
Synonim(y):
n-Octatriacontane
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95.0% (GC)
Formularz
flakes
mp
77-79 °C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C38H78/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-38H2,1-2H3
Klucz InChI
BVKCQBBZBGYNOP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?