Z763446
Orbi-Shaker™ CO2 with remote controller and rubber mat platform
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Synonim(y):
Wytrząsarka tłokowa, wytrząsarka laboratoryjna, wytrząsarka pozioma, zdalnie sterowana wytrząsarka laboratoryjna
About This Item
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BT4001-E
Parametry
30-300 rpm speed
szer. × dł. × wys.
11 in. (28 cm) × 13 in. (33 cm) × 3 in. (7.5 cm)
pojemność
5 x 1 L , maximum
platforma dł. × szer.
13 in. × 13 in.
Opis ogólny
To avoid contamination, unintentional release of gas or deviations from protocol, both speed and time are set via the included remote control module. The remote controller allows the user to set and adjust the shaker settings without opening the chamber door(s).
The instrument is supplied with a 13 x 12 in. non-slip platform.
- Designed for use in C02 incubators & other extreme environments
- Remote controlled, adjust settings from outside the chamber
- Horizontally circular 19 mm orbit for aeration & mixing
- Instantly exchange flask clamps with MAGic Clamp™ accessories
Informacje prawne
wyposażenie dodatkowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)