747556
Gold nanoparticles
5 nm diameter, silica coated, OD 1, dispersion in H2O
Synonim(y):
Gold Colloid, Gold/Silica core/shell particles
About This Item
Polecane produkty
Materiały
silica
Poziom jakości
Formularz
dispersion
nanoparticles
stężenie
~6.6E+13 particles/mL
OD
1
średnica
5 nm
gęstość
0.99345 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Nanocząstki złota znajdują różnorodne zastosowania, od inżynierii biomedycznej po fotowoltaikę, wykorzystując swoje przestrajalne właściwości optyczne w różnych dziedzinach.
In the past few decades, research and commercial use of gold nanoparticles has rapidly expanded into fields extending from biomedical engineering to photovoltaics. Most applications take advantage of the excellent optical properties of gold nanoparticles, which can be fine-tuned by varying their shape and size.
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.