Merck
747505
Sigma-Aldrich
5α-Cholestane-2,2,4,4-d4
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27D4H44
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Postać
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
C[C@@]12[C@](CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCCC(C)C)([H])C([2H])([2H])CC([2H])([2H])C1
InChI
1S/C27H48/c1-19(2)9-8-10-20(3)23-14-15-24-22-13-12-21-11-6-7-17-26(21,4)25(22)16-18-27(23,24)5/h19-25H,6-18H2,1-5H3/t20-,21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i7D2,11D2
Klucz InChI
XIIAYQZJNBULGD-ZMFVDLGJSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)