Merck
746843
Sigma-Aldrich
Iron
nanopowder, 35-45 nm particle size, 99.5% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
Fe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
55.85
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.5% trace metals basis
Formularz
nanopowder
rezystywność
9.71 μΩ-cm
wielkość cząstki
35-45 nm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
gęstość
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Klucz InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Iron nanoparticles have been investigated for analytical applications including water purification of arsenic and organic contaminants and magnetic nanocomposites as well as biomedical applications
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
69.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
21 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Song;Hocheol;
Applied Catalysis. B, Environmental, 7891-2), 53-60 (2008)
Sushil Raj Kanel et al.
Environmental science & technology, 39(5), 1291-1298 (2005-03-25)
Nanoscale zero-valent iron (NZVI) was synthesized and tested for the removal of As(III), which is a highly toxic, mobile, and predominant arsenic species in anoxic groundwater. We used SEM-EDX, AFM, and XRD to characterize particle size, surface morphology, and corrosion
Wilson;J. L.;
Journal of Applied Physics, 95(3), 1439-1443 (2004)
Kaori Kohara et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(25), 2563-2565 (2013-02-21)
Carboxylated SiO2-coated α-Fe nanoparticles have been successfully prepared via CaH2-mediated reduction of SiO2-coated Fe3O4 nanoparticles followed by surface carboxylation. These α-Fe-based nanoparticles, which are characterized by ease of coating with additional functional groups, a large magnetization of 154 emu per
Thomas A Russo et al.
Infection and immunity, 82(6), 2356-2367 (2014-03-26)
Hypervirulent (hypermucoviscous) Klebsiella pneumoniae (hvKP) strains are an emerging variant of "classical" K. pneumoniae (cKP) that cause organ and life-threatening infection in healthy individuals. An understanding of hvKP-specific virulence mechanisms that enabled evolution from cKP is limited. Observations by our
Produkty
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
TiO2 wykazuje właściwości półprzewodnika o szerokim paśmie wzbronionym i memrystora elektronicznie, z wysoką nieprzezroczystością i absorpcją UV optycznie.
Electronically, it behaves as a wide band gap (3.2 eV) semiconductor and exhibits memristor properties.2 Optically, TiO2 has high opacity with a very high refractive index3 (>2.4), and it exhibits strong absorbance in the UV range.
Prof. Yadong Yin omawia różne metody syntezy nanokryształów magnetytu i ich zastosowania w różnych dziedzinach.
Zobacz wszystko