Merck
746037
Sigma-Aldrich
6-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
97%
Synonim(y):
6-Amino-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one, 6-Amino-3,4-dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine, 6-Amino-3-oxo-3,4-dihydrobenzo[1,4]oxazine, 6-Amino-4H-benzo[1,4]oxazin-3-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
88-93 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1ccc2OCC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C8H8N2O2/c9-5-1-2-7-6(3-5)10-8(11)4-12-7/h1-3H,4,9H2,(H,10,11)
Klucz InChI
GEPGYMHEMLZMBC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)