Merck
662313
Sigma-Aldrich
6-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C8H6N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
236-240 °C
grupa funkcyjna
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2OCC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C8H6N2O4/c11-8-4-14-7-2-1-5(10(12)13)3-6(7)9-8/h1-3H,4H2,(H,9,11)
Klucz InChI
UNYXDJBNODSRRC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)