Merck
745413
Sigma-Aldrich
Potassium benzyl cyanocarbamate
Synonim(y):
Looper Reagent, Potassium N-cyanocarbamic acid, phenylmethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7KN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.26
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
228-232 °C
grupa funkcyjna
amine
phenyl
ciąg SMILES
[K]N(C#N)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H8N2O2.K/c10-7-11-9(12)13-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
Klucz InChI
HZBHQPNPJVDRMR-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
In tandem with TMSCl, product generates an in situ N-silylcarbodiimide that rapidly guanylates a variety of amines at room temperature.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Looper; R. E.;
The Journal of Organic Chemistry, 76, 6957-6957 (2011)