742945
TurboBeads™ TEMPO
≥99%
Synonim(y):
Nano particles, magnetic, TEMPO functionalized
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
TurboBeads™
Próba
≥99%
Formularz
powder
skład
carbon content, ≤14 wt. %
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
zakres etykietowania
≥0.1 mmol/g loading (TEMPO)
namagnesowanie
≥120 emu/g, mass saturation
powierzchnia
≥15 m2/g
średnia średnica
≤50 nm
przydatność
conforms to structure for Infrared spectrum
Zastosowanie
Opakowanie
Komentarz do analizy
stabilność w powietrzu:
przyrost masy w powietrzu w temperaturze 400°C >20% wag.
przyrost masy w powietrzu w temperaturze 100°C <3% wag.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
TEMPO (2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyloxy or 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine 1-oxyl) and its derivatives are stable nitroxy radicals used as catalysts in organic oxidation reactions. TEMPO was discovered by Lebedev and Kazarnovskii in 1960. The stable free radical nature of TEMPO is due to the presence of bulky substituent groups, which hinder the reaction of the free radical with other molecules.