Merck
738255
Sigma-Aldrich
3,6-Dibromopyridazine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H2Br2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.88
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
117-121 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1ccc(Br)nn1
InChI
1S/C4H2Br2N2/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H
Klucz InChI
VQAFMTSSCUETHA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)