Merck
737992
Sigma-Aldrich
Poly(tetrafluoroethylene)
powder, 200 μm particle size
Synonim(y):
Fluorinated polymer, Fluoropolymer, PTFE
About This Item
Wzór liniowy:
(CF2CF2)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
Poziom jakości
wielkość cząstki
200 μm
temp. przejścia
Tm 340-345 °C
ciąg SMILES
F\C(F)=C(\F)F
Klucz InChI
BFKJFAAPBSQJPD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Aktywacja ultradźwiękowa obojętnego poli (tetrafluoroetylenu): Demonstruje aktywację obojętnych cząstek PTFE do elektretów piezoelektrycznych za pomocą ultradźwięków, co umożliwia piezokatalityczne wytwarzanie reaktywnych form tlenu, co stanowi znaczący postęp w materiałoznawstwie (Wang et al., 2021).
  • Techniki przygotowania membran z politetrafluoroetylenu: Omówiono techniki produkcji porowatych membran polimerowych, w tym PTFE, podkreślając jego zastosowanie w technologii separacji, krytycznym obszarze w procesach przemysłowych (Tan & Rodrigue, 2019).
  • Ulepszanie spienionego poli (tetrafluoroetylenu) do zastosowań w biomateriałach: Przegląd zastosowania ekspandowanego PTFE (ePTFE) w biomateriałach, koncentrujący się na jego właściwościach chemicznych i zastosowaniach w urządzeniach medycznych i implantach, co znacząco przyczynia się do postępu w opiece zdrowotnej (Cassady et al., 2014).
  • Elektretowe nanowłókna z polifluorku winylidenu zhybrydyzowane nanocząsteczkami politetrafluoroetylenu: W tym badaniu zbadano poprawę wydajności filtracji powietrza poprzez hybrydyzację elektretowych nanowłókien z polifluorku winylidenu z nanocząstkami PTFE, prezentując nowe podejście do poprawy wydajności filtracji (Wang et al., 2016).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
René R E Steendam et al.
Nature communications, 5, 5543-5543 (2014-11-22)
The synthesis of enantiopure molecules from achiral precursors without the need for pre-existing chirality is a major challenge associated with the origin of life. We here show that an enantiopure product can be obtained from achiral starting materials in a
Ming Yang et al.
The Journal of thoracic and cardiovascular surgery, 150(1), 152-157 (2015-03-15)
Robotically assisted cardiac surgery is an alternative to conventional, open-chest surgery. Although studies have been done on the clinical effect, morbidity, and mortality of robotically assisted atrial myxoma excision, few have addressed surgical outcomes, such as pain, quality of life
Tobias Fink et al.
Anesthesiology, 122(1), 117-126 (2014-08-30)
Multicapillary column ion-mobility spectrometry (MCC-IMS) may identify volatile components in exhaled gas. The authors therefore used MCC-IMS to evaluate exhaled gas in a rat model of sepsis, inflammation, and hemorrhagic shock. Male Sprague-Dawley rats were anesthetized and ventilated via tracheostomy
Jianli Zou et al.
Nature communications, 5, 5254-5254 (2014-10-17)
Despite recent progress in preparing numerous types of nanosheets, it remains a difficult challenge to assemble the tiny building blocks into functional macroscale architectures suitable for practical applications. Here we introduce a diffusion driven layer-by-layer assembly process and demonstrate its
Johannes Lammer et al.
Journal of the American College of Cardiology, 62(15), 1320-1327 (2013-07-09)
The hypothesis that endovascular treatment with covered stents has equal risks but higher efficacy than bare-metal stents (BMS) in long femoropopliteal artery disease was tested. Although endovascular treatment of short superficial femoral artery lesions revealed excellent results, efficacy in long
Global Trade Item Number
SKUGTIN
737992-5G4061832883700
737992-100G4061832883694