469610
Poly[4,5-difluoro-2,2-bis(trifluoromethyl)-1,3-dioxole-co-tetrafluoroethylene]
dioxole 65 mol %
Synonim(y):
PTFE AF, PTFE AF 1600
About This Item
Polecane produkty
opis
contact angle 104 ° with water
critical surface energy 15.7 dyn/cm
Postać
solid
skład
dioxole, 65 mol %
stała dielektryczna
1.934, 1 MHz (ASTM D 150)
twardość
103 (Rockwell, ASTM D 785, 23 °C)
przepuszczalność
>95% (ASTM D 1003)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.31
gęstość
1.78 g/mL at 25 °C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3